Merck
GF81202755
Carbon - vitreous - 1000c
foil, thickness 0.10 mm, size 50 × 50 mm, tolerance +0/-0.01mm
別名:
VC800210
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 812-027-55
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)