Merck
GF80857255
Indium-tin alloy, In90Sn10
sheet, 100 x 100mm, 3.0mm thickness
別名:
IN023300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥148,000
¥148,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥148,000
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥148,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 808-572-55
サイズ×厚み
100 x 100 mm × 3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)