Merck
GF79633569
Brass
foil, Cu63%/Zn37%, thickness 0.5 mm, length 0.5 m, temper half hard
別名:
CU020400
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥52,300
¥52,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥52,300
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
¥52,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 796-335-69
L
0.5 m
厚さ
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)