Merck
GF79372592
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.999%
別名:
AS506100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥523,000
¥523,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥523,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥523,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.999%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 793-725-92
重量
50 g
塊最大サイズ
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)