Merck
GF79279408
アルミナ
tube, length 500 mm, outside diameter 15 mm, wall thickness 2.5 mm
別名:
AL607290
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥112,000
¥112,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥112,000
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥112,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 792-794-08
L
500 mm
外径
15 mm
壁厚
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)