Merck
GF78558351
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g, 30micron
別名:
FK256011
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥62,800
¥62,800
出荷予定日2025年5月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥62,800
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥62,800
出荷予定日2025年5月03日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder (atomized)
メーカー/製品名
Goodfellow 785-583-51
重量
100 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)