Merck
GF78412518
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, conductor diameter 0.125 mm, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 5 m, insulation thickness 0.01 mm
別名:
CU065821
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥40,000
¥40,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥40,000
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥40,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 784-125-18
L
5 m
直径
0.125 mm
絶縁体厚
0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)