Merck
GF77785273
Copper/Beryllium
insulated wire, conductor diameter 0.025 mm, Cu98%/Be 2%, length 200 m, insulation thickness 0.004 mm
別名:
CU075820
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥61,900
¥61,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥61,900
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
¥61,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 777-852-73
L
200 m
直径
0.025 mm
絶縁体厚
0.004 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)