安全性情報
GF76281699
セルロース
(regenerated cellulose), film, thickness 0.021 mm, L 1 m, block copolymer
別名:
AC321020
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥39,400
¥39,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥39,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥39,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 762-816-99
L
1 m
厚さ
0.021 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
GF76281699-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1