Merck
GF76008966
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe48%, 3 mm diameter, length 1000 mm
別名:
NI197920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 760-089-66
L
1000 mm
直径
3 mm