Merck
GF75734107
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 5m coil, 0.075mm thickness, annealed
別名:
FK110250
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥182,000
¥182,000
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥182,000
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥182,000
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 757-341-07
サイズ×厚み
5 m × 0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)