Merck
GF74742442
Tin/Zinc
foil, thickness 0.6 mm, Sn75%/Zn25%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
別名:
SA200360
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥229,900
¥229,900
出荷予定日2025年5月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥229,900
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥229,900
出荷予定日2025年5月02日
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 747-424-42
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)