Merck
GF74447499
磁気遮蔽合金、Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 2m coil, 0.1mm thickness, annealed
別名:
NI030260
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥155,600
¥155,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥155,600
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥155,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 744-474-99
サイズ×厚み
2 m × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)