Merck
GF73885674
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
1m wire, 1.0mm diameter, annealed
別名:
NE075140
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥41,540
¥41,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥41,540
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥41,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 738-856-74
L ×直径
1 m × 1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Hastelloyは、Haynes International, Incの商標として登録されています。
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)