Merck
GF73759922
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
別名:
PT040240
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥207,500
¥207,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥207,500
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥207,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (light tight (lt))
メーカー/製品名
Goodfellow 737-599-22
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)