Merck
GF73451673
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 100 x 100mm, 0.60mm thickness, annealed
別名:
CU100450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 734-516-73
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)