Merck
GF73434540
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
20m wire, 0.05mm diameter, as drawn
別名:
AL035130
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥50,040
¥50,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥50,040
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥50,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 734-345-40
L ×直径
20 m × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)