Merck
GF73163640
リン青銅合金、Cu94Sn6
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
CU055810
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥52,430
¥52,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥52,430
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥52,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
polyimide insulation
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 731-636-40
L
5 m
コンダクタ直径
0.025 mm
絶縁体厚
0.0025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)