Merck
GF73131601
ステンレススチール - AISI 321合金、FeCr18Ni9Ti
foil, 6mm disks, 0.15mm thickness, annealed
別名:
FE210305
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
annealed
foil (disks)
メーカー/製品名
Goodfellow 731-316-01
サイズ×厚み
6 mm × 0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)