Merck
GF72666715
Zinc-copper alloy, Zn95Cu5
powder, 150micron max. particle size, 100g
別名:
ZN026011
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥100,400
¥100,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥100,400
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥100,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 726-667-15
重量
100 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)