Merck
GF71774905
Polyethylene - High Density
(HDPE), rod, diam. 50 mm, L 500 mm
別名:
ET327950
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥59,750
¥59,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥59,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥59,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 717-749-05
L
500 mm
直径
50 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)