Merck
GF70666825
活性炭
rod, 3.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.999%
別名:
活性炭素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.999%
フォーム
rod
自己発火温度
842 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 706-668-25
抵抗性
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
L
100 mm
直径
3.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)