Merck
GF70470165
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
100mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.28mm wall thickness, 1.24mm inside diameter, as drawn
別名:
CU107300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 704-701-65
L ×壁厚
100 mm × 0.28 mm
外径 × 内径
1.8 mm × 1.24 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)