Merck
GF68753481
コンスタンタン - 抵抗合金、Cu55Ni45
foil, 1m coil, 150mm coil width, 0.025mm thickness, as rolled
別名:
CU040235
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥72,480
¥72,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥72,480
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥72,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 687-534-81
L × W ×厚み
1 m × 150 mm × 0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)