Merck
GF68556167
Titanium/Molybdenum
rod, 2.0 mm diameter, Ti85%/Mo15%, length 500 mm, temper annealed
別名:
TI087920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 685-561-67
L
500 mm
直径
2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)