Merck
GF68421821
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 4.5 mm, size 300 × 300 mm
別名:
PP303050
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥31,640
¥31,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥31,640
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥31,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 684-218-21
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
4.5 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)