Merck
GF68189181
Aluminum-manganese alloy, Al99.35Mn0.65
50g lump, 6mm max. lump size, granular
別名:
AD086100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥101,300
¥101,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥101,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥101,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
lumps (granular)
メーカー/製品名
Goodfellow 681-891-81
重量
50 g
塊最大サイズ
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)