Merck
GF68023289
銅-ベリリウム合金、Cu98Be2
foil, 10m coil, 0.075mm thickness, half hard
別名:
CU070330
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥174,000
¥174,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥174,000
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
¥174,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil - half hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 680-232-89
サイズ×厚み
10 m × 0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)