Merck
GF67951884
アルミニウム
foil, thickness 0.08 mm, size 200 × 300 mm, purity 99%
別名:
AL000531
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al
CAS番号:
分子量:
26.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99%
フォーム
foil
自己発火温度
1400 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 679-518-84
抵抗性
2.6548 μΩ-cm
サイズ
200 × 300 mm
厚さ
0.08 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF67951884-2EA:
GF67951884-1EA:
GF67951884-10EA:
GF67951884-20EA:
GF67951884-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)