Merck
GF67321469
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0005 mm, L 0.2 m, coil width 315 mm
別名:
ES301005
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 673-214-69
L
0.2 m
コイル幅
315 mm
厚さ
0.0005 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF67321469-1EA:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1