Merck
GF67219678
Magnesium alloy AZ61A, Mg93Al6Zn1
rod, 200mm x 25mm diameter
別名:
MG097940
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥85,100
¥85,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥85,100
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥85,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 672-196-78
L ×直径
200 mm × 25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)