Merck
GF66827188
ニッケル-クロム合金、Ni80Cr20
foil, 25mm disks, 0.50mm thickness, as rolled
別名:
NI050320
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
foil (disks - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 668-271-88
サイズ×厚み
25 mm × 0.50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)