Merck
GF66715274
Stainless steel - AISI 321
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 5 m, coil width 150 mm
別名:
FE210321
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥98,350
¥98,350
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥98,350
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥98,350
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 667-152-74
L
5 m
コイル幅
150 mm
厚さ
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)