GF66605788
別名:
NB516010
GF66605788-1EA
¥87,960
1 of 10
GF42860516
Zirconium carbide
Sigma-Aldrich
510092
モリブデン
GF58818471
Polyamide - Nylon 6
267511
タングステン
774081
銅
925195
Niobium Aluminum Carbide MAX phase
925985
636967
炭化チタン
182702
ポリ(ビニリデンフルオリド)
GF62084224
Vanadium carbide
99%
powder
Goodfellow 666-057-88
50 g
45 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
GF66605788-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.