Merck
GF66599915
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), film, thickness 0.3 mm, size 500 × 500 mm
別名:
FP321300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥37,130
¥37,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥37,130
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥37,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 665-999-15
サイズ
500 × 500 mm
厚さ
0.3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)