Merck
GF66297246
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
10m wire, 0.4mm diameter, annealed
別名:
AL025130
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥100,100
¥100,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥100,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥100,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 662-972-46
L ×直径
10 m × 0.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)