Merck
GF66165183
Polyetheretherketone
(PEEK), fiber, tex number 23, L 2 m, filament diameter 0.034mm
別名:
EK305723
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥42,930
¥42,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥42,930
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥42,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
fibers
メーカー/製品名
Goodfellow 661-651-83
L
2 m
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)