Merck
GF65964493
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
foil, 0.5m coil, 0.40mm thickness, hard
別名:
FE220326
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥79,040
¥79,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥79,040
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥79,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil - hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 659-644-93
サイズ×厚み
0.5 m × 0.40 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)