Merck
GF65798791
ハフニウム
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 97.%
別名:
HF006105
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥91,480
¥91,480
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥91,480
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Hf
CAS番号:
分子量:
178.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141718
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥91,480
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 657-987-91
抵抗性
29.6 μΩ-cm, 0°C
重量
20 g
塊最大サイズ
10 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI Key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF65798791-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)