GF65463756
別名:
FA145300
1 of 10
Sigma-Aldrich
428043
ポリエチレン
USP
1546707
高密度ポリエチレン
Supelco
1.51236
Stainless steel capillaries (flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm
427772
332119
GF65138182
Polyethylene - High Density
ERMEC590
ポリエチレン (LDPE)
493279
Poly(ethylene-13C2)
81223
GF88259361
Polyethylene Naphthalate
wire
Goodfellow 654-637-56
1000 mm × 0.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Energy Materials
High-Purity Metals & Alloys
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.