Merck
GF64464060
Brass
tube, outside diameter 3.17 mm, Cu63%/Zn37%, length 1000 mm, wall thickness 0.455 mm
別名:
CU027510
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥55,080
¥55,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥55,080
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
¥55,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 644-640-60
L
1000 mm
外径
3.17 mm
壁厚
0.455 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)