Merck
GF63605392
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
750mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.45mm wall thickness, 0.9mm inside diameter, as drawn
別名:
CU107320
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥61,090
¥61,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥61,090
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥61,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 636-053-92
L ×壁厚
750 mm × 0.45 mm
外径 × 内径
1.8 mm × 0.9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)