安全性情報
GF63567030
ポリスチレン
(PS), powder, mean particle size 900micron, weight 100 g, condition expandable bead
別名:
ST316090
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
詳細
Contains pentane
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 635-670-30
重量
100 g
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF63567030-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)