Merck
GF63297894
磁気遮蔽合金、Ni77Fe14Cu5Mo4
rod, 500mm x 6.35mm diameter
別名:
NI037910
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥93,690
¥93,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥93,690
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥93,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 632-978-94
L ×直径
500 mm × 6.35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)