GF63284924
別名:
W 276100
GF63284924-1EA
¥44,620
出荷予定日2025年5月01日
1 of 10
Sigma-Aldrich
637254
酸化チタン(IV)、アナターゼ
718467
酸化チタン(IV)
267503
チタン
GF86612003
Tungsten-nickel-iron alloy, W95Ni3.5Fe1.5
GF16031843
241881
Tungsten(IV) carbide
P7082
クロロ白金酸 六水和物
637238
二酸化ケイ素
Supelco
381276
シリカ, fumed
369489
lumps
Goodfellow 632-849-24
200 g
3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.