Merck
GF62901132
Inconel®合金600 - 耐熱合金、Ni72Cr16Fe8
50m wire, 0.60mm diameter, hard
別名:
NI025143
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥86,620
¥86,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥86,620
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥86,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 629-011-32
L ×直径
50 m × 0.60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)