Merck
GF62467386
foil, 0.5m coil, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
別名:
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥412,500
¥412,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥412,500
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥412,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.99%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 624-673-86
抵抗性
1.59 μΩ-cm, 20°C
直径×厚み
0.5 m × 0.025 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF62467386-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
IX. Note on Silver Foil in Surgery.
J S Lewis
Annals of surgery, 50(4), 793-796 (1909-10-01)
Clinical evaluation of C-Film, a vaginal contraceptive.
O Frankman et al.
The Journal of international medical research, 3(4), 292-296 (1975-01-01)
A Rupérez et al.
Talanta, 44(2), 213-220 (1997-02-01)
Surface-enhanced Raman scattering (SERS) spectrometry of the diuretic drug triamterene is discussed. The SERS-active substrate used is a silver foil etched with nitric acid. The influence of solvent and sample doping method on sensivity, intercept and shape of the calibration
Zhiping Zhuang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 67(2), 509-516 (2006-09-22)
The molecular geometry and vibrational frequencies of 4,4'-bipyridine (BPE) in the ground state were calculated using density functional theory (DFT) methods (B3LYP) with 6-31++G(d,p) basis set. The optimized geometric bond lengths and bond angles are obtained by DFT employing the
R D Stickrod et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 14(14), 1266-1268 (2000-08-05)
Nitrate-delta(15)N from groundwater samples is determined on an inorganic nitrate derivative using automated, continuous-flow elemental analyzer/isotope ratio mass spectrometry (EA/IRMS). Nitrate is extracted and concentrated based on a recently published ion-exchange resin method. Freeze-dried AgNO(3) (0.5-1.5 mg) is packed in