Merck
GF62203777
銅-ベリリウム合金、Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.02mm thickness, half hard
別名:
CU070276
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥63,370
¥63,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥63,370
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
¥63,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil - half hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 622-037-77
サイズ×厚み
0.5 m × 0.02 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)