Merck
GF62104182
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, condition semi-crystalline
別名:
ES307925
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 621-041-82
L
1000 mm
直径
25 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)