Merck
GF60943822
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.006 mm, L 2 m, coil width 315 mm
別名:
ES301865
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥104,500
¥104,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥104,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥104,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 609-438-22
L
2 m
コイル幅
315 mm
厚さ
0.006 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)